Läs mer
2-fenylacetohydrazid, TRC
Produktkod. 30415031
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30415031 5 g
1 options
Produktkod. 30415031 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3210685G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylacetohydrazide
CAS 937-39-3
Molekylformel C8H10N2O
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O/c9-10-8(11)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
LEDER NNC(=O)Cc1ccccc1
IUPAC-namn 2-fenylacetohydrazid
Molekylvikt (g/mol) 150.18
Formel vikt 150.0793