Läs mer
2-fenylacetohydrazid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylacetohydrazide |
| CAS | 937-39-3 |
| Molekylformel | C8H10N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O/c9-10-8(11)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11) |
| LEDER | NNC(=O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-fenylacetohydrazid |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.18 |
| Formel vikt | 150.0793 |