Läs mer
2-Phenylamino Adenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylamino Adenosine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N6O4/c17-13-10-14(21-16(20-13)19-8-4-2-1-3-5-8)22(7-18-10)15-12(25)11(24)9(6-23)26-15/h1-5,7,9,11-12,15,23-25H,6H2,(H3,17,19,20,21)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1 |
| Formel vikt | 358.139 |