Läs mer
2-(Phenylamino)nicotinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Phenylamino)nicotinic Acid |
| CAS | 16344-24-4 |
| Molekylformel | C12H10N2O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O2/c15-12(16)10-7-4-8-13-11(10)14-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H,(H,13,14)(H,15,16) |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)NC2=C(C=CC=N2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-anilinopyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vikt | 214.0742 |