Läs mer
2-fenylazepan, TRC
Produktkod. 30425661
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425661 100 mg
30417809 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30425661 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP319450100MG
 Begränsad artikel
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3466-82-8
Molekylformel C12H17N
Molekylvikt (g/mol) 175.27
Synonym Hexahydro-2-phenyl-1H-azepine, 2-Phenyl-hexamethylenimine, 2-Phenylhexahydroazepine, 2-Phenylperhydroazepine
IUPAC-namn 2-fenylazepan
LEDER C1CCNC(CC1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylazepane
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17N/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-13-12/h1,3-4,7-8,12-13H,2,5-6,9-10H2
Formel vikt 175.1361