Läs mer
2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic Acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic Acid |
| CAS | 27503-81-7 |
| Molekylformel | C13H10N2O3S |
| MDL-nummer | MFCD00053007 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | O=S(C1=CC=C2C(NC(C3=CC=CC=C3)=N2)=C1)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.30 |
| Procent renhet | 98% |