Läs mer
2-fenylbenzimidazol-5-sulfonsyra, 98 %
Produktkod. 10259153 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10259153 250 g Glasflaska 250g
10611833 5 g Glasflaska 5g
10792471 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10259153 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 259702500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 27503-81-7 | C13H10N2O3S | 274,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27503-81-7
Molekylformel C13H10N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 274.29
MDL-nummer MFCD00053007
InChI-nyckel UVCJGUGAGLDPAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ensulizole, 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, phenylbenzimidazole sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-6-sulfonic acid, 1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl, unii-9yq9di1w42, 2-phenyl-1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, parsol hs, 2-phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid
PubChem CID 33919
IUPAC-namn 2-fenyl-3H-bensimidazol-5-sulfonsyra
LEDER OS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC2=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Merck Index 15, 3647
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 274.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.