Läs mer
2-fenylbenzimidazol-5-sulfonsyra monohydrat, 98 %
Produktkod. 11446986
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446986 25 g 25g
11436986 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446986 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25307.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 27503-81-7 | C13H10N2O3S | 274,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27503-81-7
Molekylformel C13H10N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 274.29
MDL-nummer MFCD00053007
InChI-nyckel UVCJGUGAGLDPAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ensulizole, 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, phenylbenzimidazole sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-6-sulfonic acid, 1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl, unii-9yq9di1w42, 2-phenyl-1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, parsol hs, 2-phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid
PubChem CID 33919
LEDER OS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC2=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid monohydrate
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 922664
IUPAC-namn 2-fenyl-lH-l,3-bensodiazol-6-sulfonsyra
Formel vikt 292,32 (274,30 vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.