Läs mer
2-fenylbenzimidazol, 97 %
Produktkod. 11434443
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434443 5 g 5g
11444443 25 g 25g
11454443 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434443 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10996.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 716-79-0 | C13H10N2 | 194,24 g/mol
2-Fenylbensimidazol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Phenylbenzimidazole används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 716-79-0
Molekylformel C13H10N2
Molekylvikt (g/mol) 194.24
MDL-nummer MFCD00005592
InChI-nyckel DWYHDSLIWMUSOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylbenzimidazole, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole, phenizidole, phenzidole, phenzidol, gainex, 1h-benzimidazole, 2-phenyl, benzimidazole, 2-phenyl, 2-phenylbenzimdazole, 2-phenyl-1h-benzoimidazole
PubChem CID 12855
LEDER N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Phenylbenzimidazole
Smältpunkt 296 °C till 297 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 7087
Merck Index 14,7274
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn 2-fenyl-lH-l,3-bensodiazol
Formel vikt 194.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.