Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Phenylbenzothiazole, 97%
Produktkod. 11311567
Change view
Kvantitet:
10g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11311567 10g 10g
1 options
Produktkod. 11311567 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer L02259.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylbenzothiazole
CAS 883-93-2
Kokpunkt 371°C
Molekylformel C13H9NS
MDL-nummer MFCD00005777
Kvantitet 10g
Beilstein 141340
Synonym 2-phenylbenzothiazole, 2-phenylbenzo d thiazole, benzothiazole, 2-phenyl, unii-fo573g4bgt, 2-phenyl benzothiazole, 2-phenylbenzthiazole, fo573g4bgt, wln: t56 bn dsj cr, phenyl-benzothiazole, benzothiazole,phenyl
InChI-nyckel XBHOUXSGHYZCNH-UHFFFAOYSA-N
LEDER S1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 2-phenyl-1,3-benzothiazole
Molekylvikt (g/mol) 211.28
PubChem CID 13439
Formel vikt 211.28
Procent renhet 97%