Läs mer
2-fenylbenzotiazol, TRC
Produktkod. 30138099
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138099 1 g
30137462 500 mg
30005019 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138099 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3366351G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 883-93-2
Molekylformel C13H9NS
Molekylvikt (g/mol) 211.28
Synonym 2-Phenylbenzothiazole, Benzothiazole, 2-phenyl-, 2-Phenylbenzothiazole, 2-Phenyl-1,3-benzothiazole, 2-Phenylbenzo[d]thiazole, NSC 1854, NSC 2034
IUPAC-namn 2-fenyl-1,3-bensotiazol
LEDER c1ccc(cc1)c2nc3ccccc3s2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylbenzothiazole
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H9NS/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H
Formel vikt 211.0456