Läs mer
2-fenylbensoxazol, 99 %
Produktkod. 11491377
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491377 1 g 1g
11401387 5 g 5g
11411387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24906.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 833-50-1 | C13H9NO | 195,221 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 833-50-1
Molekylformel C13H9NO
Molekylvikt (g/mol) 195.221
MDL-nummer MFCD00012183
InChI-nyckel FIISKTXZUZBTRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylbenzoxazole, 2-phenylbenzo d oxazole, benzoxazole, 2-phenyl, ccris 7874, phenyl-2 benzoxazole french, 2-phenyl-benzoxazole, phenyl-2 benzoxazole, 2-phenybenzoxazole, 2-phenyl benzoxazole, 2-phenyl-benzooxazole
PubChem CID 70030
IUPAC-namn 2-fenyl-1,3-bensoxazol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylbenzoxazole
Smältpunkt 102 °C till 104 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 195.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.