missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Phenylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16O2/c15-13(16)14(11-4-2-1-3-5-11)9-10-6-7-12(14)8-10/h1-5,10,12H,6-9H2,(H,15,16) |
| Formel vikt | 216.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?