Läs mer
2-Phenylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30428603
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428603 2.5 mg
30425131 10 mg
30425962 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30428603 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2978552.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93963-31-6
Molekylformel C14H16O2
Molekylvikt (g/mol) 216.28
Synonym Bornaprine Impurity 1
IUPAC-namn 3-phenylbicyclo[2.2.1]heptane-3-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1(CC2CCC1C2)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16O2/c15-13(16)14(11-4-2-1-3-5-11)9-10-6-7-12(14)8-10/h1-5,10,12H,6-9H2,(H,15,16)
Formel vikt 216.115
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.