Läs mer
(±)-2-Phenylbutanol, TRC
Produktkod. 30427781
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30427781 250 mg
1 options
Produktkod. 30427781 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP319940250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2035-94-1
Molekylformel C10 H14 O
Molekylvikt (g/mol) 150.218
Synonym beta-Ethylphenethyl Alcohol, (±)-alpha-Phenylbutanol, 1-Hydroxy-2-phenylbutane, 2-Ethyl-2-phenylethanol, 2-Phenyl-1-butanol, NSC 18742, NSC 67390, beta-Ethylbenzeneethanol
IUPAC-namn 2-phenylbutan-1-ol
LEDER CCC(CO)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-2-Phenylbutanol
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-2-9(8-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,2,8H2,1H3
Formel vikt 150.104