Läs mer
(+/-)-2-fenylsmörsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11470827
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470827 100 g 100g
11480827 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23222.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    714.00 SEK
    608.65 SEK / 100g
    Save 105.35 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 90-27-7 | Molekylformel: C10H12O2 | Molekylvikt: 164,204 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-27-7
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.204
MDL-nummer MFCD00002667
InChI-nyckel OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylbutyric acid, alpha-ethylphenylacetic acid, butyric acid, 2-phenyl, alpha-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, .alpha.-ethyl, alpha-phenyl butyric acid, 2-phenylbutyricacid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl, 2-phenylburyric acid, alpha-toluic acid, alpha-ethyl
PubChem CID 7012
ChEBI CHEBI:86545
IUPAC-namn 2-fenylbutansyra
LEDER CCC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material (+/-)-2-Phenylbutyric acid
Smältpunkt 40 °C till 44 °C
Kokpunkt 270 °C till 272 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.515
Kvantitet 100 g
Beilstein 509876
Formel vikt 164.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.