Läs mer
2-Phenylbutyric Acid-d5 Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylbutyric Acid-d5 Methyl Ester |
| CAS | 1794940-35-4 |
| Molekylformel | C11H9D5O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-(Ethyl-d5)-2-phenylacetic Acid Methyl Ester, alpha-(Ethyl-d5)benzeneacetic Acid Methyl Ester, (RS)-2-Phenylbutanoic Acid-d5 Methyl Ester, (+/-)-2-Phenylbutanoic Acid-d5 Methyl Ester, alpha-(Ethyl-d5)-alpha-toluic Acid Methyl Ester, alpha-(Ethyl-d5)benzeneacetic Acid Methyl Ester, alpha-(Ethyl-d5)phenylacetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-3-10(11(12)13-2)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C(=O)OC)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | methyl 3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-phenylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.26 |
| Formel vikt | 183.1308 |