missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Phenylbutyric Acid-d5, TRC

Produktkod. 30424410
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424410 10 mg
30409343 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30424410 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP31960210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1189708-92-6
Molekylformel C10H7D5O2
Molekylvikt (g/mol) 169.23
Synonym 2-Phenylbutyric Acid D5
IUPAC-namn 3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-phenylbutanoic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Phenylbutyric Acid-d5
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/i1D3,2D2
Formel vikt 169.1151
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.