Läs mer
2-Fenylbutyronitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11478966
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478966 10 g 10g
11488966 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17093.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 769-68-6 | C10H11N | 145.205 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 769-68-6
Molekylformel C10H11N
Molekylvikt (g/mol) 145.205
MDL-nummer MFCD00001876
InChI-nyckel IZPUPXNVRNBDSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylbutyronitrile, 2-phenylbutanentrile, 1-cyano-1-phenylpropane, butanenitrile, 2-phenyl, benzeneacetonitrile, .alpha.-ethyl, butyronitrile, 2-phenyl, benzeneacetonitrile, ?-ethyl, .alpha.-phenylbutyronitrile, alpha-phenylbutyronitrile, dl-2-phenylbutyronitrile
PubChem CID 95334
IUPAC-namn 2-fenylbutannitril
LEDER CCC(C#N)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylbutyronitrile
Densitet 0.975
Kokpunkt 102°C to 104°C (7 mmHg)
Flampunkt 105°C (221°F)
Brytningsindex 1.5086
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3276
Formel vikt 145.2
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.