Läs mer
2-Phenylbutyrylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylbutyrylurea |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O2/c1-2-9(10(14)13-11(12)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H3,12,13,14,15) |
| Formel vikt | 206.1055 |
| Procent renhet | >95% |