Läs mer
2-Phenylcyclobutan-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylcyclobutan-1-one |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2 |
| Formel vikt | 146.0732 |