missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Phenylcyclobutan-1-one, TRC

Produktkod. 30423674
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423674 50 mg
30421386 10 mg
30419937 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30423674 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP40011550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 42436-86-2
Molekylformel C10H10O
Molekylvikt (g/mol) 146.18
Synonym 2-Phenylcyclobutanone
IUPAC-namn 2-phenylcyclobutan-1-one
LEDER O=C1CCC1c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Phenylcyclobutan-1-one
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Formel vikt 146.0732
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.