Läs mer
2-Fenylcyklohexanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11493577
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493577 25 g 25g
11473577 1 g 1g
11483577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17340.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1444-65-1 | C12H14O | 174.243 g/mol
Den kan användas för att producera 6-oxo-6-fenyl-hexansyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Den kan användas för att producera 6
-oxo-6-fenyl-hexansyra.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Förvaringstemperatur: 2 - 4 °Cand Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1444-65-1
Molekylformel C12H14O
Molekylvikt (g/mol) 174.243
MDL-nummer MFCD00001629
InChI-nyckel DRLVMOAWNVOSPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenyl, 2-phenyl-cyclohexanone, 2-phenyl cyclohexanone, cyclohexanone, phenyl, 2-phenylcyclohexanon, phenylcyclohexanone, phenyl cyclohexanone, 6-phenylcyclohexanone
PubChem CID 95592
IUPAC-namn 2-fenylcyklohexan-1-on
LEDER C1CCC(=O)C(C1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylcyclohexanone
Smältpunkt 56°C to 59°C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 174.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.