Läs mer
2-Phenylcyclopentan-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylcyclopentan-1-one |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O/c12-11-8-4-7-10(11)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2 |
| Formel vikt | 160.0888 |