Läs mer
2-Phenylethanethiol, 99%
Produktkod. 10520764 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10520764 50 g Glasflaska 50g
10769383 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10520764 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378490500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4410-99-5 | C8H10S | 138.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4410-99-5
Molekylformel C8H10S
Molekylvikt (g/mol) 138.23
MDL-nummer MFCD00004891
InChI-nyckel ZMRFRBHYXOQLDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenethyl mercaptan, benzeneethanethiol, 2-phenylethyl mercaptan, phenylethyl mercaptan, 2-phenylethylthiol, unii-i4th2t2iny, 2-phenyl-ethanethiol, 2-phenylethylmercaptan, beta-phenylethyl mercaptan, i4th2t2iny
PubChem CID 78126
LEDER SCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylethanethiol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kokpunkt 97°C to 100°C (12.0 mmHg)
Flampunkt 90°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5(CH2)2SH
Brytningsindex 1.5590 to 1.561
Kvantitet 50 g
IUPAC-namn 2-fenyletantiol
Formel vikt 138.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.