Läs mer
2-Phenylethanol, 98+%
Produktkod. 11432288
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432288 1000 g 1000g
11442288 250 g 250g
11452288 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15241.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
2-Phenylethanol används också som en aromatisk essens och konserveringsmedel i läkemedel och parfymer. Det används även som luktmedel, luftvårdsprodukter, rengörings- och inredningsvårdsprodukter, tvätt- och diskmedel, produkter för personlig vård.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Phenylethanol används också som en aromatisk essens och konserveringsmedel i läkemedel och parfymer. Det används även som luktmedel, luftvårdsprodukter, rengörings- och inredningsvårdsprodukter, tvätt- och diskmedel, produkter för personlig vård.
Löslighet
Blandbar med kloroform.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-12-8
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00002886
InChI-nyckel WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
LEDER OCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylethanol
Smältpunkt -27°C
Densitet 1.021
Kokpunkt 219°C
Flampunkt 101°C (214°F)
Analysprocentintervall ≥98%
Linjär formel C6H5(CH2)2OH
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1905732
Merck Index 14,7224
Löslighetsinformation Miscible with chloroform.
IUPAC-namn 2-fenyletan-1-ol
Formel vikt 122.17
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Phenylethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Phenethyl alcohol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.