Läs mer
2-fenyletanol, 98+%
Produktkod. 11452288
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452288 5000 g 5000g
11442288 250 g 250g
11432288 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15241.0I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122,17 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
2-Phenylethanol används också som en aromatisk essens och konserveringsmedel i läkemedel och parfymer. Det används även som luktmedel, luftvårdsprodukter, rengörings- och inredningsvårdsprodukter, tvätt- och diskmedel, produkter för personlig vård.
Löslighet
Blandbar med kloroform.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-12-8
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00002886
InChI-nyckel WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
LEDER OCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylethanol
Smältpunkt -27 °C
Densitet 1.021
Kokpunkt 219 °C
Flampunkt 101 °C (96 °C)
Analysprocentintervall ≥98%
Linjär formel C6H5(CH2)2OH
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 5000 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1905732
Merck Index 14,7224
Löslighetsinformation Blandig med kloroform.
IUPAC-namn 2-fenyletan-1-ol
Formel vikt 122.17
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.