Läs mer
2-fenyletanol,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11423542 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423542 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11423542 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215617691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00 SEK
    1133.38 SEK / 1 L
    Save 56.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylethyl
CAS 60-12-8
Färg Färglös
Densitet 1,02 g/cm3 vid 20 °C
Molekylformel C8H10O
MDL-nummer MFCD00002886
Kvantitet 1 L
Synonym phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
InChI-nyckel WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 2-fenyletan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 122.17
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
Formel vikt 122.3
Procent renhet >99%
Fysisk form Något trögflytande vätska