Läs mer
2-Phenylethanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10375950 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10375950 500 mL Amber glass bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10375950 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/2526/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 60-12-8
Smältpunkt -27°C
Färg Colorless
pH 6 to 7
Kokpunkt 219°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C8H10O
MDL-nummer MFCD00002886
Kvantitet 500 mL
Synonym phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
InChI-nyckel WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 2-phenylethanol
Molekylvikt (g/mol) 122.17
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
Formel vikt 122.17g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Phenylethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.