Läs mer
2-fenyletylacetat, 98 %
Produktkod. 11444757
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444757 250 g 250g
11434757 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21238.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 103-45-7 | C10H12O2 | 164,20 g/mol
Fenyletylacetat behåller de typiska rosentonerna av fenyletanol med en mer intensiv honungsprofil som är perfekt för användningar av frukt och alkoholhaltiga drycker. Den används som en farmaceutisk mellanprodukt och kan även användas i gaskromatografi och vätskekromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Fenyletylacetat bevarar de typiska rosnoterna av fenyletanol med en mer intensiv honungsprofil som är perfekt för användning av frukt och alkoholhaltiga drycker. Den används som en farmaceutisk mellanprodukt och kan även användas i gaskromatografi och vätskekromatografi.
Löslighet
Det är olösligt i paraffinolja, vatten. Lösligt i alkohol, dipropylenglykol, fixerade oljor, fotogen, propylenglykol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Skyddad från värme och ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-45-7
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.20
MDL-nummer MFCD00008720
InChI-nyckel MDHYEMXUFSJLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenethyl acetate, 2-phenethyl acetate, acetic acid, 2-phenylethyl ester, benzylcarbinyl acetate, beta-phenylethyl acetate, acetic acid, phenethyl ester, phenethyl alcohol, acetate, phenylethyl acetate, acetic acid phenethyl ester, ethanol, 2-phenyl-, acetate
PubChem CID 7654
ChEBI CHEBI:31988
IUPAC-namn 2-fenyletylacetat
LEDER CC(=O)OCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylethyl acetate
Smältpunkt -31 °C
Densitet 1.029
Kokpunkt 231 °C till 233 °C
Flampunkt 107 °C (225 °F)
Odör Fruktliknande
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 250 g
Beilstein 638179
Löslighetsinformation Den är olöslig i paraffinolja och vatten. Löslig i alkohol, dipropylenglykol, fixerade oljor, fotogen, propylenglykol.
Formel vikt 164.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.