Läs mer
2-Phenylethyl Acetate-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylethyl Acetate-D3 |
| CAS | 1219805-43-2 |
| Molekylformel | C10 D3 H9 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Acetic-2,2,2-d3 acid 2-phenylethyl ester, 2-Phenethyl trideuterioacetate, 2-Phenylethanol acetate-d3, Benzeneethanol acetate-d3, β-Phenethyl acetate-d3, β-Phenylethanol acetate-d3, β-Phenylethyl acetate-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H12O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6 H,7-8H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OCCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-phenylethyl 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.2196 |
| Formel vikt | 167.1026 g/mol |
| Visa mer |