Läs mer
2-Phenylethyl-d9-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylethyl-d9-amine |
| CAS | 342611-05-6 |
| Molekylformel | C8 2H9 H2 N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzene-d5-ethan-d4-amine (9CI), Benzene-2,3,4,5,6-d5-ethan-1,1,2,2-d4-amine, Phenethylamine-d9, 2-(Phenyl-d5)ethyl-1,1,2,2-d4-amine, 2-Phenylethylamine-D9, 2-Phenylethyl-d9-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,7D2 |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.24 |
| Formel vikt | 130.1456 |