Läs mer
2-fenyletylisotiocyanat, 98 %
Produktkod. 11432088
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432088 25 g 25g
11422088 5 g 5g
11442088 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432088 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15123.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 2257-09-2 | C9H9NS | 163,24 g/mol
Fenetylisotiocyanat är en NNK-inducerad lungtumörbildningshämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Fenetylisotiocyanat är en NNK-inducerad lungtumörbildningshämmare
.
Löslighet
Löslig i kloroform, etylacetat och diklorometan. Reagerar med vatten.
Noter
Fuktkänslig, förvara borta från fukt. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2257-09-2
Molekylformel C9H9NS
Molekylvikt (g/mol) 163.24
MDL-nummer MFCD00004821
InChI-nyckel IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylethyl isothiocyanate, phenethyl isothiocyanate, phenylethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatoethyl benzene, phenethyl mustard oil, phenylaethylsenfoel, benzene, 2-isothiocyanatoethyl, peitc, phenylethyl mustard oil, 2-phenylethylisothiocyanate
PubChem CID 16741
ChEBI CHEBI:351346
IUPAC-namn 2-isotiocyanatoetylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCN=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylethyl isothiocyanate
Densitet 1.09
Kokpunkt 139 °C till 140 °C (11 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.5888
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2084162
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, etylacetat och dikorometan. Reagerar med vatten.
Formel vikt 163.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.