Läs mer
2-fenyletylaminhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11915261 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11915261 25 g 25g
11905261 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11915261 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441910250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 156-28-5 | Molekylformel: C8H11N·ClH | Molekylvikt: 157,64 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156-28-5
Molekylformel C8H11N·ClH
Molekylvikt (g/mol) 157.64
InChI-nyckel SKHIBNDAFWIOPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylethylamine hydrochloride, 2-phenylethanamine hydrochloride, phenethylamine hydrochloride, benzeneethanamine, hydrochloride, phenethylammonium chloride, beta-phenylethylamine hydrochloride, usaf el-76, 1-phenyl-2-aminoethane hydrochloride, beta-phenethylamine hydrochloride, unii-vof61xw69d
PubChem CID 9075
IUPAC-namn 2-fenylethanamin; hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylethylamine hydrochloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 220 °C till 223 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 till max. 102,5 % min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,7339
Formel vikt 157.64
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Phenylethylamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Endast användning för forskning i RUO –