Läs mer
2-fenyletylaminhydroklorid (fenetylaminhydroklorid; PEA HCl) 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30463946
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30463946 1 ml
1 options
Produktkod. 30463946 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1275.4701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenethylamine hydrochloride
CAS 156-28-5
Analyt- eller komponentnamn 2-Phenethylamine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H11 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Phenylethylamine Hydrochloride, Phenethylamine Hydrochloride, PEA HCl
InChI formel InChI=1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
Lösningstyp Enda lösning
LEDER Cl.NCCc1ccccc1
IUPAC-namn 2-fenylethanamin; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 157.64
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 157,0658 g/mol