Läs mer
2-fenyletylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30417767
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30417767 25 g
1 options
Produktkod. 30417767 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33594325G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Phenethylamine hydrochloride
CAS 156-28-5
Molekylformel C8 H11 N . Cl H
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Phenylethylamine Hydrochloride, Phenethylamine Hydrochloride, PEA HCl
InChI formel InChI=1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
LEDER Cl.NCCc1ccccc1
IUPAC-namn 2-fenylethanamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 157.64
Formel vikt 157.0658