Learn More
2-Phenylethylamine hydrochloride, TRC
Product Code. 30417767
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
Product Code. Quantity Unit Size
30417767 25 g 25g
1 options
Product Code. 30417767 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP33594325G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2-Phenethylamine hydrochloride
CAS 156-28-5
Molecular Formula C8 H11 N . Cl H
Quantity 25 g
Synonym 2-Phenylethylamine Hydrochloride, Phenethylamine Hydrochloride, PEA HCl
InChI Formula InChI=1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
SMILES Cl.NCCc1ccccc1
IUPAC Name 2-phenylethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 157.64
Formula Weight 157.0658
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.