Läs mer
2-Phenylethylamine Hydroiodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylethylamine Hydroiodide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N.HI/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H |
| Formel vikt | 249.0014 |