Läs mer
2-Phenylfuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylfuran |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O/c1-2-5-9(6-3-1)10-7-4-8-11-10/h1-8H |
| Formel vikt | 144.0575 |