Läs mer
2-Phenylglutaric Anhydride(>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylglutaric Anhydride |
| CAS | 2959-96-8 |
| Molekylformel | C11H10O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Dihydro-3-phenyl-2H-pyran-2,6(3H)-dione, 2-Phenylpentanedioic Acid Anhydride, 3-Phenyloxane-2,6-dione, NSC 65629 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O3/c12-10-7-6-9(11(13)14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2 |
| LEDER | O=C1CCC(C(=O)O1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-phenyloxane-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.19 |
| Formel vikt | 190.063 |