Läs mer
2-Phenylhydroquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dihydroxybiphenyl |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2/c13-10-6-7-12(14)11(8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,13-14H |
| Formel vikt | 186.0681 |