Läs mer
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid, 98%
Produktkod. 11479350
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479350 250 mg 250mg
11489350 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479350 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50236.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123533-41-5 | C14H10N2O2 | 238.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123533-41-5
Molekylformel C14H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 238.25
MDL-nummer MFCD00269226
InChI-nyckel WJWJFXUNWPMQSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-phenyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, acmc-1c6xw, 2-phenylh-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-pheny-1h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylicacid, 2-phenyl
PubChem CID 2737144
IUPAC-namn 2-fenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C(N=C2C=CC=CN12)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 238.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.