Läs mer
2-Phenylindole, 95%
Produktkod. p-7027146
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11400088
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23674.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 948-65-2 | C14H11N | 193.249 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 948-65-2
Molekylformel C14H11N
Molekylvikt (g/mol) 193.249
MDL-nummer MFCD00005608
InChI-nyckel KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylindole, 1h-indole, 2-phenyl, indole, 2-phenyl, stabilizer i, alpha-phenylindole, 2-phenyl indole, phenylindole, unii-mqd44hv3p1, .alpha.-phenylindole, mqd44hv3p1
PubChem CID 13698
IUPAC-namn 2-fenyl-lH-indol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylindole
Smältpunkt 189 °C till 190 °C
Kokpunkt 250°C (10 mmHg)
Kvantitet 50 g
Formel vikt 193.25
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.