Läs mer
2-fenylindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10081440 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10081440 5 g Glasflaska 5g
10326920 100 g Plastflaska 100g
10376820 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10081440 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130680050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 948-65-2 | C14H11N | 193.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 948-65-2
Molekylformel C14H11N
Molekylvikt (g/mol) 193.25
MDL-nummer MFCD00005608
InChI-nyckel KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylindole, 1h-indole, 2-phenyl, indole, 2-phenyl, stabilizer i, alpha-phenylindole, 2-phenyl indole, phenylindole, unii-mqd44hv3p1, .alpha.-phenylindole, mqd44hv3p1
PubChem CID 13698
IUPAC-namn 2-fenyl-lH-indol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylindole
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 188.0°C to 191.0°C
Färg Beige till vit eller grön
Kokpunkt 250.0°C (10.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 20, 467
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in thf and acetone,slightly soluble in methanol
Formel vikt 193.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.