Läs mer
2-Phenylisobutyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylisobutyric Acid |
| CAS | 826-55-1 |
| Molekylformel | C10H12O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | alpha,alpha-Dimethylbenzeneacetic Acid, alpha-Methylhydratropic Acid, 2,2-Dimethyl-2-phenylacetic Acid, 2-Methyl-2-phenylpropanoic Acid, 2-Methyl-2-phenylpropionic Acid, 2-Phenyl-2-methylpropionic Acid, NSC 28952, NSC 29095, TH 4161, alpha,alpha-Dimethylphenylacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-10(2,9(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(C)(C(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-2-phenylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vikt | 164.0837 |