Läs mer
2-fenylmalonamid, 97 %
Produktkod. 11451537
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451537 1 g 1g
11461537 5 g 5g
11471537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11451537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24972.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 10255-95-5 | C9H10N2O2 | 178,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10255-95-5
Molekylformel C9H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 178.19
MDL-nummer MFCD00051776
InChI-nyckel CPSUAFUQJBJMPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylmalonamide, propanediamide, 2-phenyl, phenylmethane-1,1-dicarboxamide, phenylmalonamide, 2-phenyl-malonamide, 2-phenylmalondiamide, acmc-20anni, maybridge1_000163, ksc492s5h
PubChem CID 2747536
IUPAC-namn 2-fenylpropandiamid
LEDER NC(=O)C(C(N)=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylmalonamide
Smältpunkt ∼233°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2446518
Formel vikt 178.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.