missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ 2-Phenylmelatonin

Beskrivning
Highly potent melatonin agonist; displays higher affinity and greater potency than melatonin itself. The EC50 values for G protein activation in MT1 and MT2-transfected cells are 65 and 58 pM respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylmelatonin |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 308.38 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.381 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?