Läs mer
2-[(Phenylmethoxy)methyl]-1-butanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(Phenylmethoxy)methyl]-1-butanol |
| CAS | 14058-59-4 |
| Molekylformel | C8 H4 F N2 O2 . Na |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5FN2O2.Na/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(8(12)13)11-10-6;/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]C(=O)c1[nH]nc2ccc(F)cc12 |
| IUPAC-namn | sodium;5-fluoro-2H-indazole-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.118 |
| Formel vikt | 202.015 |