missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[(Phenylmethoxy)methyl]butanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(Phenylmethoxy)methyl]butanoic Acid |
| CAS | 1598357-06-2 |
| Molekylformel | C12H16O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-11(12(13)14)9-15-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | O=C(C(CC)COCC1=CC=CC=C1)O |
| IUPAC-namn | 2-((benzyloxy)methyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vikt | 208.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?