Läs mer
2-Phenylnaphthalene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15239305 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15239305 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15239305 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450070010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylnaphthalene
CAS 612-94-2
Smältpunkt 105°C
Kokpunkt 358°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C16H12
Kvantitet 1 g
Synonym naphthalene, 2-phenyl, .beta.-phenylnaphthalene, unii-949vn5dh7a, beta-phenylnaphthalene, 6-phenylnaphthalene, 2-phenyl-naphthalene, acmc-1bas3, naphthalene, 2-phenyl-8ci 9ci, 10 microg/ml in cyclohexane
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
InChI-nyckel TURIHPLQSRVWHU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2
IUPAC-namn 2-phenylnaphthalene
Molekylvikt (g/mol) 204.27
PubChem CID 11934
Formel vikt 204.27
Procent renhet 98%